Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4995
PRSI4995EA 435 EUR InStock
PRSI4995
Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-16 Antibody: IL-16 was initially identified as a chemotactic cytokine, but is now known to possess a wide range of activities. Later studies have more fully characterized IL-16 as an immunomodulatory cytokine that contributes to the regulatory process of CD4+ T cell recruitment and activation at sites of inflammation in association with asthma and several autoimmune diseases. The precursor of IL-16 (pro-IL-16) is thought to be cleaved towards the C-terminal region by Caspase-3, releasing a 20 kDa active form that binds to and signals through CD4. Besides acting as a chemotactic cytokine, IL-16 is thought to also be involved in the regulation of T cell proliferation and multiple infectious, immune-mediated, and autoimmune inflammatory disorders including irritable bowel syndrome, systemic lupus erythematosus, and neurodegenerative disorders. At least two isoforms of IL-16 are known to exist; the longer isoform (also known as NIL-16) is detected only in neurons of the cerebellum and hippocampus.

Type:
Antigen: IL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité