Anti-GRM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
50-112
PRSI50-112EA 686 EUR InStock
PRSI50-112
Anti-GRM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Affinity Purified
Affinity Purified
100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.
Type:
Antigen: Grm7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité