Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THRA Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-172
PRSI50-172EA 762 EUR InStock
PRSI50-172
Anti-THRA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Thyroid hormones are essential for development of the central nervous system and deficits in these hormones during development affects such cognitive functions as learning and memory (Ambrogini et al., 2005; Chan and Kilby, 2000). Thyroid hormones exert their physiological role mainly through binding to specific nuclear receptors including the predominant isoforms of thyroid hormone receptors, TRalpha1, TRalpha2, TRbeta1 and TRbeta2. TRalpha1, TRbeta1 and TRbeta2 bind T3 with high affinity and also bind to thyroid hormone response elements (TREs) on chromatin to regulate the transcriptional processes in several target tissues, including adult rat brain (Constantinou et al., 2005).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with human tissue. It is anticipated that the antibody will react with bovine, canine, mouse and rat based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Protein G purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: THRA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité