Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RXRG Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-174
PRSI50-174EA 686 EUR InStock
PRSI50-174
Anti-RXRG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Retinoic acid (RA; active metabolite of vitamin A) plays a prominent role in regulating the transition of proliferating precursor cells (such as carcinoma cells and neuronal precursors) to postmitotic differentiated cells (Joshi et al., 2005). The Retinoid X Receptors (RXRs) family (RXRalpha, beta and gamma) preferentially bind 9-cis-RA and regulate gene transcription by forming heterodimers with a second family of RA receptors. RAs have been suggested to potentially play a therapeutic role in cervical cancer (Abu et al., 2005). RAs are known to play key roles in neuronal development and an increasing body of evidence indicates that retinoid signaling may regulate synaptic plasticity and associated learning and memory behaviors (Lane and Bailey, 2005).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots in human tissues. It is anticipated that the antibody will also work with bovine, mouse, non-human primate and rat tissues based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Protein G purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RXRG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité