Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-180
PRSI50-180EA 620 EUR InStock
PRSI50-180
Anti-GRIN2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The NMDA receptor (NMDAR) plays an essential role in memory, neuronal development and it has also been implicated in several disorders of the central nervous system including Alzheimer’s, epilepsy and ischemic neuronal cell death (Grosshans et al., 2002; Wenthold et al., 2003; Carroll and Zukin, 2002). The NMDA receptor is also one of the principal molecular targets for alcohol in the CNS (Lovinger et al., 1989; Alvestad et al., 2003; Snell et al., 1996). The NMDAR is also potentiated by protein phosphorylation (Lu et al., 1999). The rat NMDAR1 (NR1) was the first subunit of the NMDAR to be cloned. The NR1 protein can form NMDA activated channels when expressed in Xenopus oocytes but the currents in such channels are much smaller than those seen in situ. Channels with more physiological characteristics are produced when the NR1 subunit is combined with one or more of the NMDAR2 (NR2 A-D) subunits.

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with human, mouse and rat tissue.

Neat Serum

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Grin2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité