Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPH3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-188
PRSI50-188EA 762 EUR InStock
PRSI50-188
Anti-RPH3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabphilin-3A is a peripheral membrane protein that binds Ca2+ and phospholipids and is attached to synaptic vesicle membranes (Geppert et al., 1994;Li et al., 1994). The expression of rabphilin 3A is reduced in an animal model of Huntington’s disease (Smith et al., 2005). Rabphilin can be phosphorylated at Ser234 by both CAM kinase II and PKA and this phosphorylation has been suggested to regulate neuronal activity during development in a synapse-specific manner (Fykse et al., 1995;Foletti and Scheller, 2001).

Affinity Purified

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RPH3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité