Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-191
PRSI50-191EA 620 EUR InStock
PRSI50-191
Anti-SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synapsin I plays a key role in synaptic plasticity in the brain (Feng et al.,
2002; Nayak et al., 1996). This effect is due in large part to the ability of the synapsins to regulate
the availability of synaptic vesicles for release. In addition to its role in plasticity, the expression of
synapsin I is a precise indicator of synapse formation (Moore and Bernstein, 1989; Stone et al.,
1994). Thus, Synapsin I immunocytochemistry provides a valuable tool for the study of
synaptogenesis. The role of synapsin in synaptic plasticity and in synaptogensis is regulated by
phosphorylation (Jovanovic et al., 2001; Kao et al., 2002).

Neat Serum

Neat Serum

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SYN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité