Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-193
PRSI50-193EA 686 EUR InStock
PRSI50-193
Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synaptotagmin 1 is a synaptic vesicle membrane glycoprotein that is widely expressed throughout the CNS and is generally thought to act as the Ca2+ sensor in the regulation of exocytosis and neurotransmitter release (Littleton and Bellen 1995). Recent studies indicate that synaptotagmin’s Ca2+ mediated binding of SNAP25 is essential for the Ca2+ dependent triggering of membrane fusion (Zhang et al., 2002). It has recently been demonstrated that discrete residues within the c(2)b binding domain of synaptotagmin 1 independently specify endocytic rate and synaptic vesicle size (Poskanzer et al., 2006).

Affinity Purified

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SYT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité