Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABRB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-212
PRSI50-212EA 686 EUR InStock
PRSI50-212
Anti-GABRB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, causing a hyperpolarization of the membrane through the opening of a Cl− channel associated with the GABAA receptor (GABAA-R) subtype. GABAA-Rs are important therapeutic targets for a range of sedative, anxiolytic, and hypnotic agents and are implicated in several diseases including epilepsy, anxiety, depression, and sub-stance abuse. The GABAA-R is a multimeric subunit complex. To date six alphas, four betas and four gammas, plus alternative splicing variants of some of these subunits, have been identified (Olsen and Tobin, 1990; Whiting et al., 1999; Ogris et al., 2004). Injection in oocytes or mammalian cell lines of cRNA coding for alpha- and beta-subunits results in the expression of functional GABAA-Rs sensitive to GABA. However, coexpression of a gamma-subunit is required for benzodiazepine modulation. The various effects of the benzodiazepines in brain may also be mediated via different alpha-subunits of the receptor (McKernan et al., 2000; Mehta and Ticku, 1998; Ogris et al., 2004; Pöltl et al., 2003).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with bovine, canine, chicken, human, mouse, non-human primate, Xenopus, and zebra fish based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gabrb1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Bovine, Chicken, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité