Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Slc6a1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-215
PRSI50-215EA 686 EUR InStock
PRSI50-215
Anti-Slc6a1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, causing a hyperpolarization of the membrane through the opening of a Cl− channel associated with the GABAA receptor (GABAA-R) subtype. GABA plasma membrane transporters (GATs) influence synaptic neurotransmission by high-affinity uptake and release of GABA. To date, four distinct GABA transporters have been identified: GAT-1, GAT-2, GAT-3, and BGT-1. GAT-1, the most abundant of the transporters, is found predominantly in neurons, but also in some specialized glia (Minelli et al., 1995). GAT-1 is thought to play a key role in epileptogenesis (Zhao et al. 2003).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will also react with mouse tissue based on the fact that this species has 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Slc6a1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité