Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLC6A13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-216
PRSI50-216EA 686 EUR InStock
PRSI50-216
Anti-SLC6A13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is the primary inhibitory neurotransmitter in the central nervous system, causing a hyperpolarization of the membrane through the opening of a Cl− channel associated with the GABAA receptor (GABAA-R) subtype. GABA plasma membrane transporters (GATs) influence synaptic neurotransmission by high-affinity uptake and release of GABA. To date, four distinct GABA transporters have been identified: GAT-1, GAT-2, GAT-3, and BGT-1. GAT-2 is found in a wide range of neuronal and non-neuronal cells including dendrites and axon terminals as well as epithelial cells and cells forming the pia and arachnoid complex (Conti et al., 1999).

The antibody has been directly tested for reactivity in immunohistochemistry in rat cortex and retinal sections. It is anticipated that the antibody will also work in mouse sections based on the fact that this species has 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC6A13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité