Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRIA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-219
PRSI50-219EA 686 EUR InStock
PRSI50-219
Anti-GRIA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ion channels activated by glutamate are typically divided into two classes. Those that are sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are designated NMDA receptors (NMDAR) while those activated by alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxalone propionic acid (AMPA) are known as AMPA receptors (AMPAR). The AMPAR are comprised of four distinct Glutamate Receptor Subunits designated (GluR1-4) and they play key roles in virtually all excitatory neurotransmission in the brain (Keinänen et al., 1990;Hollmann and Heinemann, 1994). The GluR2 subunit is widely expressed throughout the nervous system where it is thought to play key roles in synaptic plasticity and learning and memory (Duprat et al., 2003; Seidenman et al., 2003; Chung et al., 2003; Yan et al., 2002).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with human tissue. It is anticipated that the antibody will also react with chicken, human, mouse and zebra fish based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gria2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité