Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gja1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-220
PRSI50-220EA 612 EUR InStock
PRSI50-220
Anti-Gja1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gap junctional intercellular communication is thought to play a key role in development and may also be involved in epilepsy (Aronica et al., 2001). Connexin 43 forms gap-junctional channels and regulates the permeability of these gap junctions to small organic molecules. Permeability of connexin 43 is known to be regulated by phosphorylation at Ser368 by protein kinase C (Yogo et al., 2002; Bao et al., 2004a). Phosphorylation of Ser368 by PKC induces a conformational change of connexin 43 that results in a decrease in gap junction permeability (Bao et al., 2004b).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with bovine, canine, chicken, guinea pig, human, mouse and zebra fish based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gja1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Goat, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité