Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-224
PRSI50-224EA 686 EUR InStock
PRSI50-224
Anti-EPHB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EphrinB proteins are thought to play key roles in cellular functions as diverse as neuronal migration and blood vessel development (Flanagan and Vanderhaeghen, 1998; Dufour et al., 2003; Oike et al., 2002). EphrinB molecules expressed at the membrane surface bind to the EphB family receptors on target cells during cell-to cell contact. This interaction leads to cell signaling in the target cell but also generates a reverse signal in the cell expressing EphrinB on its surface. This reverse signaling event is thought to be critical for vessel maturation and neuronal development. Importantly, tyrosine phosphorylation of EphrinB is thought to be a critical component of this reverse signaling event (Palmer et al., 2002). Recent work demonstrated that Tyr331 of EphrinB was phosphorylated in HEK293 cells after stimulation by the soluble EphB2 receptor tyrosine kinase (Kalo et al., 2001).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with bovine, chicken, human, mouse, Xenopus and zebra fish based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EPHB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Xenopus, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité