Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-228
PRSI50-228EA 612 EUR InStock
PRSI50-228
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) is a serine/threonine kinase that is involved in the regulation of many signaling pathways. To date, 2 isoforms have been identified: GSK3alpha and GSK3beta. Specifically, GSK3beta has been shown to play a key inhibitory role in both the insulin and Wnt signaling pathways (Papkoff and Aikawa 1998). It has been suggested that Ser9 phosphorylation underlies the inhibition of GSK3beta by insulin (Sutherland et al., 1993).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with human, mouse, chicken, bovine, canine, non-human primate, Zebra fish and Xenopus based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Gsk3b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Bovine, Chicken, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité