Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-238
PRSI50-238EA 686 EUR InStock
PRSI50-238
Anti-RAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Ras pathway is a critical signal transduction cascade involved in regulating cellular proliferation, differentiation, survival, and oncogenic transformation. Members of the Raf serine/threonine kinase family are key intermediates in this cascade, functioning to relay signals from activated Ras to the downstream protein kinases MEK and ERK (Marshall, 1996). Previous studies have shown that phosphorylation is required for Raf-1 activation (Dhillon and Kolch, 2002; Chong et al., 2003). Recent work has demonstrated that phosphorylation also regulates the downregulation of Raf (Dougherty et al., 2005) with two sites participating: Ser301 and Ser642.

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with bovine, canine, chicken, human, mouse, and non human primates based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité