Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-245
PRSI50-245EA 686 EUR InStock
PRSI50-245
Anti-MAP2K5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEK5 (also known as MKK5) is a dual specificity serine/threonine protein kinase belonging to the MAP kinase kinase family. MEK5 has been shown to specifically activate ERK5 (Zhou et al., 1995) whereas MEK5 itself is regulated by MEKK3 (Chao et al., 1999). An important link between MEK5 and metastatic prostrate cancer has been demonstrated (Mehta et.al., 2003). Dual phosphorylation of Ser311 and Thr315 have been implicated in cell proliferation (Cameron et al., 2004).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots with rat tissue. It is anticipated that the antibody will react with mouse, human, chicken, bovine, canine, non-human primate, Xenopus, and Zebrafish tissues based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAP2K5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Bovine, Chicken, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité