Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-249
PRSI50-249EA 686 EUR InStock
PRSI50-249
Anti-PLK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polo-like kinases are important regulators of cell cycle progression. PLK1 is a highly conserved Ser/Thr kinase that has essential roles in the formation of mitotic bipolar spindles (van Vugt et al., 2004). Deregulated expression of PLK’s is detected in many types of cancer and associated with oncogenesis (Takei et al., 2005). It has been proposed that PLK1 function is altered at different stages of mitosis through consecutive phosphorylation events at Ser137 and Thr210 (van de Weerdt et al., 2005).

The antibody has been directly tested for reactivity in Western blots in rat and human tissues. It is anticipated that the antibody will react with bovine, canine, mouse, non-human primate, Xenopus and Zebrafish tissues based on the fact that these species have 100% homology with the amino acid sequence used as antigen.

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PLK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Zebrafish, Bovine Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité