Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-252
PRSI50-252EA 620 EUR InStock
PRSI50-252
Anti-MAP2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Microtubules are 25nm diameter protein rods found in most kinds of eukaryotic cells. They are polymerized from a dimeric subunit made of one a subunit and one b tubulin subunit. Microtubules are associated with a family of proteins called microtubule associated proteins (MAPs), which includes the protein τ and a group of proteins referred to as MAP1, MAP2, MAP3, MAP4 and MAP5 (Kindler & Gardner 1994). MAP2 is made up of two ~280 kDa apparent molecular weight bands referred to as MAP2a and MAP2b. A third lower molecular weight form, usually called MAP2c, corresponds to a pair of protein bands running at ~70 kDa on SDS-PAGE gels. All these MAP2 forms are derived from a single gene by alternate transcription, and all share a C-terminal sequence which includes either three or four microtubule binding peptide sequences, which are very similar to those found in the related microtubule binding protein τ. MAP2 isoforms are expressed only in neuronal cells and specifically in the perikarya and dendrites of these cells. MAP2 has been recently shown to be the specific receptor for the neurosteroid pregnenolone (Fontaine-Lenore V. et al., 2006).

Total IgY fraction

Total IgY fraction

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité