Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEFH Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-253
PRSI50-253EA 686 EUR InStock
PRSI50-253
Anti-NEFH Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Neurofilaments are the 10nm or intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. NF-H is the neurofilament high or heavy molecular weight polypeptide and runs on SDS-PAGE gels at 200-220 kDa, with some variability across species boundaries. Antibodies to NF-H are useful for identifying neuronal cells and their processes in tissue sections and in tissue culture. NF-H antibodies can also be useful to visualize neurofilament accumulations seen in many neurological diseases, such as Amyotrophic Lateral Sclerosis (Lou Gehrig's disease) and Alzheimer's disease.

Total IgG fraction

Total IgG fraction

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NEFH
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Chicken, Mammal

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité