Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEFL Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-256
PRSI50-256EA 620 EUR InStock
PRSI50-256
Anti-NEFL Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Neurofilaments are the 10nm or intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. NF-L is the neurofilament light or low molecular weight polypeptide and runs on SDS-PAGE gels at about 68 kDa. Antibodies to NF-L are useful for identifying neuronal cells and their processes in tissue sections and in tissue culture. Mutations in the protein coding region of the human NF-L gene cause some forms of Charcot-Marie-Tooth disease.

Total IgY fraction

Total IgY fraction

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NEFL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité