Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-262
PRSI50-262EA 612 EUR InStock
PRSI50-262
Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tyrosine hydroxylase (TH) is the rate-limiting enzyme in the synthesis of the catecholamines dopamine and norepinephrine. TH antibodies can therefore be used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons in a variety of applications including depression, schizophrenia, Parkinson’s disease and drug abuse (Kish et al., 2001; Zhu et al., 2000; Zhu et al., 1999). TH antibodies can also be used to explore basic mechanisms of dopamine and norepinephrine signaling (Witkovsky et al., 2000; Salvatore et al., 2001; Dunkley et al., 2004).

Affinity Purified

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mammals

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité