Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-263
PRSI50-263EA 686 EUR InStock
PRSI50-263
Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Ubiquitin C-terminal hydrolase 1 (UCHL1) is also known as ubiquitin carboxyl esterase L1, ubiquitin thiolesterase, neuron-specific protein PGP9.5 and Park5. It was originally identified as a major component of the neuronal cytoplasm from 2-dimensional gel analysis of brain tissues, and was given the name PGP9.5. It was later found that ubiquitin C-terminal hydrolase enzyme activity was associated with the PGP9.5 protein. The ubiquitin C-terminal hydrolases cleave ubiquitin from other molecules. Regulation of the ubiquitin pathway is very important and many disease states are associated with defects in this pathway. Genetic knockout of UCHL1 in mice results in a motor neuron degeneration similar to the spontaneous gracile axonal dystrophy (gad) mutant mice. Point mutations in the UCHL1 gene are associated with some forms of human Parkinson's disease. Since UCHL1 is heavily expressed in neurons, it is released in large amounts following injury or degeneration, so the detection of UCHL1 in CSF and other bodily fluids can be used as a biomarker.

Total IgG fraction

Total IgG fraction

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: UCHL1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité