Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-264
PRSI50-264EA 689 EUR InStock
PRSI50-264
Anti-VIM Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Vimentin is the major protein subunit of the 10nm or intermediate filaments (IFs) found in many kinds of mesenchymal and epithelial cells as well as developing neuronal and astrocytic precursor cells in the CNS. Vimentin is thought to be critically involved in lymphocyte adhesion and transmigration (Nieminen M et al. 2006). Copolymers are frequently formed between vimentin and other IFs, such as GFAP (in many kinds of astrocytes), desmin (in muscle cells) and neurofilament proteins (in developing neurons). Antibodies to vimentin are useful in studies of stem cells and generally to reveal the filamentous cytoskeleton. Recent studies suggest that vimentin affects prostate cancer cells motility and invasiveness (Zhao et al. 2008).

Total IgY fraction

Total IgY fraction

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: VIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité