Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CHAT Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-265
PRSI50-265EA 668 EUR InStock
PRSI50-265
Anti-CHAT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Choline acetyltransferase is a neuronal enzyme which catalyzes the reaction between Acetyl CoA and choline resulting in the formation of acetylcholine. It is therefore found primarily in cholinergic neurons making it a valuable marker for diseases associated with decreased cholinergic function such as Schizophrenia, Alzheimer disease (AD) and Down syndrome (Holt et al. 1999). Decreased choline acetyltransferase activity in particular has been shown in Schizophrenic subjects (Karson et al 1993). It has furthermore been demonstrated that in patients with AD, there are significantly lower levels of cortical ChAT that correlate with severity of the disease as measured by loss of neuropsychological function (Baskin et al. 1999).

Affinity Purified

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CHAT
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité