Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
50-270
PRSI50-270EA 686 EUR InStock
PRSI50-270
Anti-MAPT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tau is a key microtubule-associated protein that plays an important role in the formation of microtubules in axons (Binder et al. 1985). Six tau isoforms have been identified as products of a single gene produced by alternative mRNA splicing (Goedert 1990). Tau mutations have been implicated in many neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease (AD), Pick’s disease and progressive supranuclear palsy. It has been well documented that hyperphosphorylated tau is a major component of paired helical filaments in AD brain (Lee 1995). Serine 416 has been demonstrated to be a major phosphorylation site in vitro by CaM kinase II (Steiner at al. 1990).

Affinity Purified

Affinity Purified

100 uL in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per mL BSA and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité