Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDH Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5007
PRSI5007EA 415 EUR InStock
PRSI5007
Anti-GAPDH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
GAPDH Antibody: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) catalyzes the reversible oxidative phosphorylation of glyceraldehyde-3-phosphate in the presence of inorganic phosphate and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), an important energy-yielding step in carbohydrate metabolism. Recent evidence suggests that it also is involved in a number of cellular processes such as membrane fusion, phosphotransferase activity, DNA replication and repair, and nuclear RNA export. GAPDH has also been implicated in playing a role in different pathologies such as cancer progression, apoptosis, and neuronal diseases such as Alzheimer's and Huntington's disease. GAPDH is constitutively expressed at high levels in almost all tissues and cell lines making it ideal for use as a loading control marker in immunoblots.

Type:
Antigen: GAPDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité