Human TTBK1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5013P
PRSI5013PEA 122 EUR InStock
PRSI5013P
Human TTBK1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TTBK1 peptide is used for blocking the activity of TTBK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité