Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLRA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5017
PRSI5017EA 435 EUR InStock
PRSI5017
Anti-KLRA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KLRA2 Antibody: KLRA2 (also known as Ly49B) is a member of the LY49 family of receptors in Natural Killer (NK) cells that bind to major histocompatibility complex (MHC) class 1. These proteins are classified as either activating or inhibitory receptors based on whether they possess an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) in their cytoplasmic region (for inhibitory receptors), or an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM) that transmits activating signals resulting in phosphorylation of several substrates. KLRA2 is thought to be an inhibitory receptor and associates with the protein tyrosine phosphatases SHP1, SHP2, and SHIP in transfected cells. This antibody is predicted to not cross-react with other LY49 receptors.

Type:
Antigen: KLRA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité