Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5019
PRSI5019EA 435 EUR InStock
PRSI5019
Anti-PDCD5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PDCD5 Antibody: Programmed cell death 5 (PDCD5), a human apoptosis-related protein, is thought to play an early and universal role in apoptosis. PDCD5 is widely expressed and is upregulated in cells undergoing apoptosis, where it translocates rapidly from the cytoplasm to the nucleus. PDCD5 has a compact core structure of low flexibility with two mobile alpha-helices at N-terminal and a flexible unstructured C-terminal region. The charged residues are crucial for the ability of apoptosis-promoting and cell translocation of the protein. PDCD5 can facilitate apoptosis and enhance TAJ/TROY-induced paraptosis-like cell death. PDCD5 may play a dual role in the Tip60 pathway. It interacts with Tip60 and functions as a Tip60 co-activator to promote apoptosis. The nucleotide polymorphisms in the 5'-upstream region of PDCD5 affect promoter activity and the susceptibility of a Chinese population to develop chronic myelogenous leukemia and may represent a novel tumor suppressor gene influencing lung cancer.

Type:
Antigen: PDCD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité