Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPG15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5023
PRSI5023EA 435 EUR InStock
PRSI5023
Anti-SPG15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPG15 Antibody: Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are genetically and phenotypically heterogeneous disorders.  Spastic paraplegia with thinning of the corpus callosum (ARHSP-TCC) is a relatively frequent form of complicated hereditary spastic paraplegia in which mental retardation and muscle stiffness at onset are followed by slowly progressive paraparesis and cognitive deterioration. SPG15 is the second gene known to be responsible for ARHSP-TCC in the Italian population. Mutations in this gene are associated with autosomal recessive spastic paraplegia-15. SPG15 encodes a protein containing a FYVE zinc finger binding domain which is thought to target these proteins to membrane lipids through interaction with phospholipids in the membrane. SPG15 mRNA is widely distributed in human tissues, as well as in rat embryos, suggesting a possible role for this protein during embryonic development. SPG15 co-localizes partially with endoplasmic reticulum and endosome markers, suggesting a role in intracellular trafficking. Multiple isoforms of SPG15 are known to exist.

Type:
Antigen: SPG15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité