Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5043
PRSI5043EA 435 EUR InStock
PRSI5043
Anti-TMEM18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM18 Antibody: Recent studies have examined how overexpression of certain genes enhances the tropism of neural stem cells (NSCs) for gliomas. Overexpression of Transmembrane protein 18 (TMEM18) provides NSCs and neural precursors an increased migration capacity towards glioblastoma cells in vitro and in the rat brain, while functional inactivation of the gene resulted in an almost complete loss of migration activity, suggesting that TMEM18 could be a potential target in NSC-based glioma therapy. Other recent results suggest that among others, the TMEM18 loci is associated with higher than normal body mass index (BMI) and obesity, indicating there may be a CNS-related role in predisposition to obesity. Multiple isoforms of TMEM18 are known to exist.

Type:
Antigen: TMEM18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité