Human FNIP2 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5045P
PRSI5045PEA 122 EUR InStock
PRSI5045P
Human FNIP2 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
FNIP2 peptide is used for blocking the activity of FNIP2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité