Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDIP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5047
PRSI5047EA 435 EUR InStock
PRSI5047
Anti-CDIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDIP Antibody: The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death; loss of its functions contributes to the development of most cancers. CDIP is a novel pro-apoptotic target gene whose inhibition abrogates p53-mediated apoptotic responses. Overexpression of CDIP induced apoptosis in transfected cells while siRNA suppression of caspase-8 mRNA blocked this CDIP-induced apoptosis, indicating that the CDIP-dependent apoptosis pathway proceeds through extrinsic cell death pathway. CDIP may thus represent a novel target for drug design to maximize p53 response and sensitize tumor cells to cancer therapy. Multiple isoforms of CDIP are known to exist.

Type:
Antigen: CDIP
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité