Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCAN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5051
PRSI5051EA 435 EUR InStock
PRSI5051
Anti-RCAN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RCAN2 Antibody: Regulator of calcineurin 2 (RCAN2), also known as ZAKI4 and DSCR1L1, is expressed as two isoforms differing at their N-terminus. The longer of the two (isoform 1) is expressed exclusively in the brain, while isoform 2 is ubiquitously expressed, with highest expression in brain, heart, and muscle. Both isoforms bind to the catalytic subunit of calcineurin, a Ca++-dependent protein phosphatase involved in several neuronal functions, though their C-terminal region and inhibit calcineurin's activity. Unlike isoform 1 of RCAN2, the expression of the second isoform is not induced by the thyroid hormone T3. RCAN2 is a member of a family of three endogenous calcineurin regulators that are located near the minimal supernumerary fragment of chromosome 21 in individuals with Down syndrome, suggesting that they play a role in this syndrome. Multiple isoforms of RCAN2 are known to exist.

Type:
Antigen: RCAN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité