Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5057
PRSI5057EA 435 EUR InStock
PRSI5057
Anti-FNIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FNIP2 Antibody: FNIP2 is the second protein found to interact with folliculin, the product of the Birt-Hogg-Dube (BHD) gene. Folliculin is thought to act as a tumor suppressor as mutations or loss of heterozygosity in this gene are associated with BHD syndrome-related renal tumors. Folliculin and FNIP1, a protein that shares 49% identity to FNIP2, bind to AMPK, an important energy sensor in cells that negatively regulates the mammalian target of rapamycin (mTOR), a protein that is thought to be the master switch for cell growth and proliferation. FNIP1 and FNIP2 are able to form homo- and heteromeric multimers, suggesting these proteins may have a functional relationship.

Type:
Antigen: FNIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité