Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRFN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5067
PRSI5067EA 435 EUR InStock
PRSI5067
Anti-LRFN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LRFN2 Antibody: LRFN2 is one of a family of five transmembrane glycoproteins that are highly expressed in neuronal tissues. LRFN proteins share leucine-rich repeat (LRR)-immunoglobulin-like (Ig)-fibronectin type III (Fn)-transmembrane domain structure with other members of the LRR-Ig-Fn protein superfamily such as the Slitrk family of proteins. Expression of LRFN1, -3, and -4 mRNA was detected in embryonic neuronal cells, while Lrfn2 and Lrfn5 expression was primarily restricted to more mature cells. LRFN1, -2, and -4 bound to PDZ domains of postsynaptic PSD95, re-distributing PSD95 to the cell periphery. It has been suggested that the Lrfn proteins play a role in the developing and/or mature vertebrate nervous system.

Type:
Antigen: LRFN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité