Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5071
PRSI5071EA 435 EUR InStock
PRSI5071
Anti-PCDH12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PCDH12 Antibody: Protocadherins comprise the largest group within the cadherin family of calcium-dependent cell-cell adhesion molecules. Protocadherin 12 (PCDH12) was initially identified through PCR screening of mouse heart microvascular endothelial cell RNA; further experiments revealed its mRNA to be strongly expressed in highly vascularized organs such as lung and kidney, in addition to glycogen-rich trophoblasts in the placenta. PCDH12-null mice are viable and fertile, but show reduced placental and embryonic sizes when compared to wild-type mice. Further studies showed significant expression changes in 2, 289 genes, including those involved in tissue morphogenesis, angiogenesis, cell-matrix adhesion and migration, immune response and chromatin remodeling.

Type:
Antigen: PCDH12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité