Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCTD15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5085
PRSI5085EA 435 EUR InStock
PRSI5085
Anti-KCTD15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCTD15 Antibody: Childhood and adult obesity in the United States and to a lesser extent the rest of the world has increased dramatically over the past decade. Both environmental and genetic factors are involved in the onset and progression of weight gain. Recently, the potassium channel KCTD15 was identified as a genetic loci associated with higher than normal body mass index (BMI) in humans along with genes such as GNPDA2, MTCH2, FTO, and TMEM18. Further studies on single nucleotide polymorphisms (SNPs) in non-diabetic and diabetic patients showed that FTO was most strongly associated with obesity while MTCH2 and GNPDA2 were still significantly associated with higher than normal BMI levels. At least two isoforms of KCTD15 are known to exist.

Type:
Antigen: KCTD15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité