Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-114
PRSI51-114EA 734 EUR InStock
PRSI51-114
Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Survivin is a new inhibitor of apoptosis (IAP) protein. It is expressed in the G2/M phase of the cell cycle in a cycle-regulated manner. The overexpression of surviving in cancer may overcome this apoptotic checkpoint and favor aberrant progression of transformed cells through mitosis.

10 mM PBS, pH 7.4, BSA, sodium azide.

Store BIRC5 antibody at 4 °C or -20 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type:
Antigen: BIRC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité