Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL7R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-140
PRSI51-140EA 655 EUR InStock
PRSI51-140
Anti-IL7R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Store IL-7 Receptor antibody at 4 °C or -20 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type:
Antigen: IL7R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité