Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR1D2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-257
PRSI51-257EA 771 EUR InStock
PRSI51-257
Anti-NR1D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR1D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chicken, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité