Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD1D Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-335
PRSI51-335EA 619 EUR InStock
PRSI51-335
Anti-CD1D Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD1D antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1 μg/mL, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and immunoprecipitation

Affinity Purified

PBS, pH 7.2, <=0.09% sodium azide

Store CD1D antibody at 4 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles

Type:
Antigen: CD1D
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité