Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LDHA Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-414
PRSI51-414EA 771 EUR InStock
PRSI51-414
Anti-LDHA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
LDHA antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and immunofluorescence starting at 25 μg/mL.

Protein G Column

Phosphate buffered saline, pH 7.4, 0.1% sodium azide

Store LDHA antibody at 4 °C or -20 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type:
Antigen: LDHA
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité