Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUNX2 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-435
PRSI51-435EA 694 EUR InStock
PRSI51-435
Anti-RUNX2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
RUNX2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.

Protein A Column

PBS, pH 7.2

Store RUNX2 antibody at -20 °C. Aliquot to avoid freeze/thaw cycles.

Type: Tag
Antigen: RUNX2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité