Human alpha-Tubulin peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5103P
PRSI5103PEA 122 EUR InStock
PRSI5103P
Human alpha-Tubulin peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Alpha-tubulin peptide is used for blocking the activity of alpha-tubulin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité