Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BORA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5107
PRSI5107EA 435 EUR InStock
PRSI5107
Anti-BORA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bora Antibody: Bora (Protein aurora borealis) is a key activator of Aurora Related Protein Kinase A (ARK-1), which is a centrosome-associated serine/threonine kinase that regulates centrosome maturation, bipolar spindle assembly and chromosome segregation during mitosis. Bora is localized to the nucleus until mitosis is initiated, then translocates to the cytoplasm in a Cdc2 dependent manner. Activation of Cdc2 initiates the release of Bora into the cytoplasm where it can bind and activate ARK-1. PLK1 (polo-like kinase-1) interacts with Bora to control the accessibility of its activation loop for phosphorylation and activation by ARK-1. Bora and ARK-1 cooperatively activate PLK1 and control mitotic entry. Bora mutants result in multipolar spindles in mitosis identical to those observed when ARK-1 function is blocked. Thus, the ARK1-Bora-PLK1 regulatory circuit in mammalian cells elucidates a key mechanism in cell cycle regulation. At least three isoforms of Bora are known to exist.

Type:
Antigen: BORA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité