Human ATOH8 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5109P
PRSI5109PEA 122 EUR InStock
PRSI5109P
Human ATOH8 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ATOH8 peptide is used for blocking the activity of Atoh8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité