Human ZBED1 peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5111P
PRSI5111PEA 105 EUR InStock
PRSI5111P
Human ZBED1 peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
ZBED1 peptide is used for blocking the activity of ZBED1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité