Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MATN4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5115
PRSI5115EA 435 EUR InStock
PRSI5115
Anti-MATN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MATN4 Antibody: Matrilin (MATNs) are a family of non-collagenous extracellular matrix proteins consisting of four known members that have been proposed to play key roles in the formation of both collagen-dependent and collagen-independent filamentous networks. Members of the matrilin family all share a structure made up of von Willebrand factor A domains, epidermal growth factor-like domains and a coiled coil alpha-helical module. MATN1 and MATN3 are expressed mainly in cartilage, while MATN2 and MATN4 occur in a wide variety of extracellular matrices such as embryonic kidney, lung, bone, cartilage and nervous system. The matrilin genes are strictly and differently regulated and their expression may serve as markers for cellular differentiation. MATN4 could serve as an odontoblast differentiation marker, e.g. in odontoblast stem cell research.

Type:
Antigen: MATN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité